N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99%, TECHNICAL
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 25675.294
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 872-50-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
- Numéro CAS:872-50-4
- Formule:C₅H₉NO
- Numéro MDL:MFCD00003193
- Poids moléculaire:99.13 g/mol
- Index Merck:13,06140
- Point d'ébullition:202 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–24 °C
- Densité:1,033 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:91 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:212-828-1
- REACH:01-2119472430-46
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
- Spectre IR:Conforme
- IR Spectrum:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



