Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Fut métallique, 190 L
Catalog # 25629.557
Health
Supplier:   VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Catalog # 25629.557
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  75-09-2
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Fut métallique, 190 L
CAS Number:  75-09-2
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 190 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Number:75-09-2
  • Formula:CH₂Cl₂
  • MDL Number:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Boiling Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :stabilisé avec ethanol 0,15 %
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • UN:1593
  • REACH:01-2119480404-41
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 98 %
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    190 L