Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
N° de catalogue 25629.295
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 75-09-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methylene chloride, DCM
- Numéro CAS:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000881
- Poids moléculaire:84.93 g/mol
- Index Merck:12,06140
- Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :stabilisé avec ethanol 0,15 %
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1593
- REACH:01-2119480404-41
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 28L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124128) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951045)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC25629.364_SPEC_FR.pdf P20_VWRC25629.466_SPEC_FR.pdf spec_VWRC25629.295 spec_VWRC25629.295_fr spec_VWRC25629.364
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR® Green Solvents for Sustainable Chemistry.pdf
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (on anhydrous substance):Min. 98 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L