Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
N° de catalogue 25505.468
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   VWR Chemicals
Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 25505.468
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  108-87-2
Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
Fut métallique, 25 L
Numéro CAS:  108-87-2
Prix
410,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:108-87-2
  • Formule:C₆H₁₁CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00001497
  • Poids moléculaire:98.19 g/mol
  • Index Merck:13,06074
  • Point d'ébullition:101 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–126 °C
  • Densité:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–4 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Identification:
    Passes test
  • Water:
    Max. 50 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L