Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
Bidon fer blanc, 5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthylcyclohexane ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 25505.366
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 108-87-2
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:108-87-2
- Formule:C₆H₁₁CH₃
- Numéro MDL:MFCD00001497
- Poids moléculaire:98.19 g/mol
- Index Merck:13,06074
- Point d'ébullition:101 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–126 °C
- Densité:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–4 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-624-3
- UN:2296
- ADR:3,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Tin bottle for liquids UN Y (ZPACK12321007)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC25505.366_SPEC_FR.pdf P20_VWRC25505.468_SPEC_FR.pdf spec_VWRC25505.366 spec_VWRC25505.366_fr spec_VWRC25505.468
Spécification du produit
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
- Identification:Passes test
- Water:Max. 50 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon fer blanc
- Cdt:5 L
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.