Objectives
Objectifs Fluar-Planachromatiques, O.N. de 0,25, WD de 12,5 mm, 5×
N° de catalogue ZEIS4401250000000
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Grossissement:5×
- Désignation:Objectifs Fluar-Planachromatiques, O.N. de 0,25, WD de 12,5 mm
- Seq:30