D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
Flacon plastique, 1 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
D(-)-Mannitol, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 25313.294
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 69-65-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:69-65-8
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064287
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Index Merck:13,05769
- Point d'ébullition:290…295 °C (4 hPa)
- Point de fusion:164…169 °C
- Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-711-8
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500)
Informations sur l'emballage
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Melting point:165 - 170 °C
- Specific optical rotation (8 %; borate):23 - 24.5 °
- Ignition residue (SO4):Max. 0.2 %
- Loss on drying (100°C):Max. 0.5 %
- Cl (Chloride):Max. 0.02 %
- SO4 (Sulphate):Max. 0.05 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg