Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 24574.298
Inflammable
Santé
Toxique
Environnement
Fournisseur:   VWR Chemicals
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
N° de catalogue 24574.298
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  110-54-3
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Flacon Verre, 1 L

Numéro CAS:  110-54-3
Prix
33,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexanes, Isohexane
  • Numéro CAS:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD02179311
  • Poids moléculaire:86.18 g/mol
  • Index Merck:13,04712
  • Point d'ébullition:68…70 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–22 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Boiling point:
    63 - 69 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.