Cuves à échantillons
Cuves à échantillons, 3,5 ml, 10 mm, Quartz
705-0228
: Hach
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
- Trajet optique:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuves à échantillons
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.