Cuves à échantillons
Cuves à échantillons
Cuvettes d'échantillonnage avec couvercle, marquage 10/20/25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Verre
N° de catalogue 705-0126
Fournisseur:   Hach
Cuves à échantillons
N° de catalogue 705-0126
Fournisseur:  Hach
Cuves à échantillons
Cuves à échantillons
Cuvettes d'échantillonnage avec couvercle, marquage 10/20/25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Verre
Prix
99,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
  • Trajet optique:
    1" / 25 mm
  • Volume:
    25 ml
  • Matière fenêtre:
    Verre
  • Désignation:
    Cuvettes d'échantillonnage avec couvercle, marquage 10/20/25 ml
  • Seq:
    28