Cuves à échantillons
Sample cuvette, with lid, 35 ml, 100 mm, Glass
N° de catalogue HACH2629201
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:100 mm
- Volume:35 ml
- Matière fenêtre:Glass
- Désignation:Sample cuvette, with lid
- Seq:23