Tubes à essai
Tubes à essai
10 ml, 100 mm, 16 mm
N° de catalogue 212-6726
Tubes à essai
N° de catalogue 212-6726
Tubes à essai
10 ml, 100 mm, 16 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with rim.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    100 mm