Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à essais à usage unique, stériles

Tubes à essais à usage unique, stériles

10 ml, 100 mm, 16 mm, Emballage unitaire, stérile, Sterile
N° de catalogue 212-6713
Tubes à essais à usage unique, stériles
N° de catalogue 212-6713
Tubes à essais à usage unique, stériles
Tubes à essais à usage unique, stériles

10 ml, 100 mm, 16 mm, Emballage unitaire, stérile, Sterile

Prix
460,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 750 ST
Product Details & Documents

En PS transparent, bouchon à vis rouge.

  • Disponibles stériles, en conditionnement individuel ou par 108 tubes
  • Sans graduation
  • Bonne résistance thermique et chimique

Ces tubes universels à fond rond permettent un grand nombre d'applications.

Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Emballage:
    Emballage unitaire, stérile
  • Type:
    Sterile
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    100 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.