Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Fut Plastique, 20 L
- :7722-84-1
- :H₂O₂
- :MFCD00011333
- :34.01 g/mol
- :107 °C (1013 hPa)
- :–26 °C
- :1,11 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-765-0
- :2014
- :5.1 (8),II
- :Density: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Documents
1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC23613.297_SPEC_FR.pdf P20_VWRC23613.366_SPEC_FR.pdf spec_VWRC23613.297 spec_VWRC23613.297_fr spec_VWRC23613.366
Spécification du produit
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
- Assay:31 - 36 %
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:20 L