Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Flacon Plastique, 5 L
  23613.366
Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
  23613.366
 :  7722-84-1
Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Hydrogène peroxyde 33% non stabilisé, TECHNICAL
Flacon Plastique, 5 L
 :  7722-84-1
74,30 €
1 * 5 L
  •  :7722-84-1
  •  :H₂O₂
  •  :MFCD00011333
  •  :34.01 g/mol
  •  :107 °C (1013 hPa)
  •  :–26 °C
  •  :1,11 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-765-0
  •  :2014
  •  :5.1 (8),II
  •  :Density: 1.11 g/cm³ (20 °C)
  • Assay:
    31 - 36 %
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L