Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Fut Plastique, 10 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
N° de catalogue 23597.410
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 7732-18-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Cubitainer UN (ZPACK13260004) 10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 200L Plastic drums for liquids UN (ZPACK13950512) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC23597.405_SPEC_FR.pdf P20_VWRC23597.410_SPEC_FR.pdf P20_VWRC23597.440_SPEC_FR.pdf P20_VWRC23597.553_SPEC_FR.pdf spec_VWRC23597.405
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Conductivity (20°C) (at production):Max. 1.5 µS/cm
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:10 L
- Cat. No.:23597.410
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



