Plateforme pour bains Lauda
Plateforme pour bains Lauda
Lifting platform, for 1× E 106 T/E 206 T/ET 6 and 2× A 24, 110×260 mm
N° de catalogue 461-2951
Fournisseur:   LAUDA
Plateforme pour bains Lauda
N° de catalogue 461-2951
Fournisseur:  LAUDA
Plateforme pour bains Lauda
Plateforme pour bains Lauda
Lifting platform, for 1× E 106 T/E 206 T/ET 6 and 2× A 24, 110×260 mm
Prix
464,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These platforms are made from stainless steel. For use with Lauda baths.
  • Height adjustable in eight steps
  • To be fixed on one side of the bath
  • Not for use with bath cover or gable cover
Spécifications
  • Désignation:
    Lifting platform, for 1× E 106 T/E 206 T/ET 6 and 2× A 24
  • L×l:
    110×260 mm
  • Seq:
    02