Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints

2000 ml, 29/32 NS, 220 mm
N° de catalogue 201-8515
Fournisseur:   SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
N° de catalogue 201-8515
Fournisseur:  SciLabware
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom, Quickfit® ground joints

2000 ml, 29/32 NS, 220 mm

Prix
56,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass, clear.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

With white, matt labelling area.

 : ISO 1773, ISO 4797.

Spécifications
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Capacité:
    2000 ml
  • Hauteur:
    220 mm
  • Seq:
    38