Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Densimètres à usage général

0,995 - 1,065 g/ml, 0,001 g/ml, 185 mm
  614-1559
Densimètres à usage général
  614-1559
Densimètres à usage général
Densimètres à usage général

0,995 - 1,065 g/ml, 0,001 g/ml, 185 mm

 
77,80 €
   
1 * 1 ST
 

Ces densimètres ne doivent pas être confondus avec des densimètres normalisés.

  • Trait de repère sur la tige permettant à tout moment de vérifier le calage de l'échelle papier
  • Ø  de la carène 15 à 20 mm selon les modèles, tige: 6  à 7 mm pour plus grande justesse lors de la mesure
 
  • Longueur:
    185 mm
  • Seq:
    32
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    0,995 - 1,065 g/ml