Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Dositubes passifs

Dioxyde de soufre (5D), Sulphur dioxide, 10 - 600 ppm
Catalog # 151-0088
Supplier:   GASTEC
Dositubes passifs
Catalog # 151-0088
Supplier:  GASTEC
Dositubes passifs
Dositubes passifs

Dioxyde de soufre (5D), Sulphur dioxide, 10 - 600 ppm

Price
53,10 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.

  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary

Les Dositubes utilisent le principe de la diffusion naturelle du gaz.

Un Dositube est un tube de verre avec un diamètre interne spécifique rempli d'un diffuseur et d'un réactif chimique qui permet en parallèle au gaz de se disperser à rythme constant, ce qui entraîne une décoloration plus longue et une démarcation accrue. Le dositube passif peut aussi être positionné dans la zone de respiration de l'utilisateur, où il se fixe à l'aide d'un support et d'un collet.

Specifications
  • Désignation:
    Dioxyde de soufre (5D)
  • Paramètre(s):
    Sulphur dioxide
  • Plage de mesure:
    10 - 600 ppm
  • Cat. No.:
    151-0088
  • Durée de mesure:
    1 - 10 h
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Paramètre(s)
    Plage de mesure
    Availability
    Price
  • 151-0090
    Acide acétique (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 53,10 €

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 151-0095
    Supports pour dosi-tubes passifs
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 39,80 €