Dositubes passifs
Chlorure d'hydrogène (14D), Hydrogen chloride, 1 - 100 ppm
N° de catalogue 151-0076
Fournisseur: GASTEC
Aller à :
Product Details & Documents
Les Dositubes passifs sont utilisés pour mesurer les concentrations de gaz de la moyenne pondérée (MPT) sur de longues périodes.
- Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
- Easy direct measuring and reading
- No sampling pump necessary
Les Dositubes utilisent le principe de la diffusion naturelle du gaz.
Un Dositube est un tube de verre avec un diamètre interne spécifique rempli d'un diffuseur et d'un réactif chimique qui permet en parallèle au gaz de se disperser à rythme constant, ce qui entraîne une décoloration plus longue et une démarcation accrue. Le dositube passif peut aussi être positionné dans la zone de respiration de l'utilisateur, où il se fixe à l'aide d'un support et d'un collet.
Spécifications
- Désignation:Chlorure d'hydrogène (14D)
- Paramètre(s):Hydrogen chloride
- Plage de mesure:1 - 100 ppm
- Cat. No.:151-0076
- Durée de mesure:1 - 8 h
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationParamètre(s)Plage de mesureDisponibilitéPrix
- 151-0090Acide acétique (81D)Acetic acid0,5 - 100 ppmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 53,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix