Bottles, wide neck, round, with thread
Bottles, wide neck, round, with thread
370 ml, 63 mm, 72 mm, 119 mm
N° de catalogue 215-2641
Fournisseur:   GRAVIS
Bottles, wide neck, round, with thread
N° de catalogue 215-2641
Fournisseur:  GRAVIS
Bottles, wide neck, round, with thread
Bottles, wide neck, round, with thread
370 ml, 63 mm, 72 mm, 119 mm
Prix
28,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
En verre clair
  • Ouverture très large, bague à vis
  • Couvercles en métal, joint moulé, résistants jusqu'à +120 °C
  • Différents formats disponibles
Informations de commande: Les couvercles sont à commander séparément.
Spécifications
  • Ø ext.:
    72 mm
  • Filetage:
    63 mm
  • Capacité:
    370 ml
  • Hauteur:
    119 mm
Complementary Products
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Filetage
    Disponibilité
    Prix
  • 215-2704
    63 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 ST - 11,50 €
  • 215-2705
    82 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 ST - 16,90 €