Boîtes pour instruments
jaune, 100×215×50 mm
Catalog # AGEN8036J
Supplier: Agencinox
Jump to:
Product Details & Documents
En aluminium, anodisé.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Colorées
- Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Specifications
- Couleur:jaune
- Seq:07
- l×p×h:100×215×50 mm