Boîtes pour instruments
rouge, 100×215×50 mm
N° de catalogue AGEN8036R
Fournisseur: Agencinox
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium, anodisé.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Colorées
- Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Spécifications
- Couleur:rouge
- Seq:08
- l×p×h:100×215×50 mm