Boîtes pour instruments
bleu, 100×215×50 mm
N° de catalogue AGEN8036B
Fournisseur: Agencinox
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium, anodisé.
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Colorées
- Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Spécifications
- Couleur:bleu
- Seq:06
- l×p×h:100×215×50 mm