Instrument trays, rectangular
Instrument trays, rectangular
340×510×50 mm
N° de catalogue AGEN1252
Fournisseur:   Agencinox
Instrument trays, rectangular
N° de catalogue AGEN1252
Fournisseur:  Agencinox
Instrument trays, rectangular
340×510×50 mm
Prix
168,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
Spécifications
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    340×510×50 mm