Spatules
Spatules
(D) Spatule, semi-micro, 140 mm
N° de catalogue 231-0001
Fournisseur:   Agencinox
Spatules
N° de catalogue 231-0001
Fournisseur:  Agencinox
Spatules
Spatules
(D) Spatule, semi-micro, 140 mm
Prix
21,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, antimagnétiques, polissage électrolytique. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Autoclavable
Spécifications
  • Désignation:
    (D) Spatule, semi-micro
  • Longueur:
    140 mm