Spatules
(G) Spatule lancéolée, 140 mm
N° de catalogue 231-0000
Fournisseur: Agencinox
Aller à :
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10, antimagnétiques, polissage électrolytique. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Autoclavable
Documents
Spécifications
- Désignation:(G) Spatule lancéolée
- Longueur:140 mm