Papier Joseph
40 feuilles pliées, 350×500 mm
N° de catalogue 291-0015
Fournisseur: PRAT DUMAS
Aller à :
Product Details & Documents
Le papier Joseph est destiné à des applications de nettoyage minutieux. Qualité supérieure pour essuyage ou emballage d’objets délicats.
- Ne peluche pas
- Absorbe bien les liquides et se froisse facilement
L×l (mm): 350×500
Grammage : 30g/m²
Spécifications
- Désignation:40 feuilles pliées
- L×l:350×500 mm
- Seq:02