Absorbants de maintenance
Multiformat, 37 litres/kit, Boîte (3) de rouleau de 15,2 m, 15,2 m × 120 mm
N° de catalogue 121-1001
Fournisseur: 3M
Aller à :
Product Details & Documents
Gris clair lorsqu'il est sec et s'assombrit lorsqu'il est mouillé comme indication du niveau de saturation.
- Fibres synthétiques inertes principalement en PP et polyester
- Le multi-format combine quatre formats en un seul produit et peut être utilisé comme lisses, coussins, feuilles ou rouleaux
- Les minibooms sont conçus pour être placés autour de la base de l'équipement afin de contenir et de contrôler les fuites et les déversements
- Les minioreillers sont de grande capacité pour une utilisation à la source d'une fuite. Ils sont résistants à la déchirure et peuvent être laissés en place pendant de longues périodes
Utilisé pour le contrôle des fuites accidentelles et courantes, des gouttes et des déversements d'huiles, de lubrifiants et d'autres liquides non agressifs. Ils sont parfaits pour nettoyer les fluides non agressifs tout en étant un outil efficace de gestion de la maintenance.
Spécifications
- Désignation:Multiformat
- L×l:15,2 m × 120 mm
- Capacité d'absorption:37 litres/kit
- Emballage:Boîte (3) de rouleau de 15,2 m