Creusets
Creusets
25 ml, 35×35 mm, 0,5 mm
N° de catalogue BOCH8103
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue BOCH8103
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
25 ml, 35×35 mm, 0,5 mm
Prix
57,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Informations de commande: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    35×35 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Seq:
    05
  • Épaisseur:
    0,5 mm