Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
8 - 425, blanc
Catalogus # 215-4011
Leverancier:   DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Catalogus # 215-4011
Leverancier:  DWK Life Sciences
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
8 - 425, blanc
Price
39,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specificaties
  • Filetage:
    8 - 425
  • Seq:
    09
  • Couleur bouchon:
    blanc