Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
8-425, jaune
  215-2763
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
  215-2763
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
8-425, jaune
39,60 €
1 * 100 ST
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
  • Filetage:
    8-425
  • Seq:
    08
  • Couleur bouchon:
    jaune