Roller bottles, WHEATON®
Surface lisse, avec bouchon phénolique noir à jupe, doublé de caoutchouc de 51 mm, 1760 ml, 700 cm², 110×270 mm, 4/boîte
N° de catalogue 734-3023
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Surface de croissance:700 cm²
- Emballage:4/boîte
- Capacité:1760 ml
- Désignation:Surface lisse, avec bouchon phénolique noir à jupe, doublé de caoutchouc de 51 mm
- Ø ext.×h:110×270 mm