Boîtes de Petri
100 mm, 20 mm, Non stérile
N° de catalogue MARI3401100
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
En verre sodocalcique.
- Sans cadmium, ni plomb
- Fond et couvercle ultra plats
- Distorsion optique faible
- Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
- Stérilisation jusqu'à 121 °C
- Réutilisables
Documents
Spécifications
- Ø:100 mm
- Stérilité:Non stérile
- Hauteur:20 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



