Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boîtes de Petri

Boîtes de Petri

100 mm, 15 mm, Non stérile
N° de catalogue 631-0406
Fournisseur:   MARIENFELD
Boîtes de Petri
N° de catalogue 631-0406
Fournisseur:  MARIENFELD
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri

100 mm, 15 mm, Non stérile

Prix
174,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 72 ST
Product Details & Documents

En verre sodocalcique.

  • Sans cadmium, ni plomb
  • Fond et couvercle ultra plats
  • Distorsion optique faible
  • Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
  • Stérilisation jusqu'à 121 °C
  • Réutilisables

Documents

Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Stérilité:
    Non stérile
  • Hauteur:
    15 mm