Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Surface lisse, avec bouchon phénolique noir doublé de caoutchouc de 38 mm, 3450 ml, 1320 cm², 110×480 mm, 4/boîte
N° de catalogue 734-3019
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
N° de catalogue 734-3019
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Surface lisse, avec bouchon phénolique noir doublé de caoutchouc de 38 mm, 3450 ml, 1320 cm², 110×480 mm, 4/boîte
Prix
666,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Surface de croissance:
    1320 cm²
  • Emballage:
    4/boîte
  • Capacité:
    3450 ml
  • Désignation:
    Surface lisse, avec bouchon phénolique noir doublé de caoutchouc de 38 mm
  • Ø ext.×h:
    110×480 mm