Standard hydrometers
Standard hydrometers
M100, 1,800 - 1,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Catalog # 614-1529
Supplier:   Alla France
Standard hydrometers
Catalog # 614-1529
Supplier:  Alla France
Standard hydrometers
Standard hydrometers
M100, 1,800 - 1,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Price
68,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces instruments suivent rigoureusement les principes de fabrication et d'étalonnage relatifs aux normes.
  • Température de calibration: +20 °C
  • Lecture au-dessous du ménisque
  • Un trait de repère signale sur la tige tout déplacement de l'échelle de mesure
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
Specifications
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    214
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Modèle:
    M100
  • Plage de mesure:
    1,800 - 1,900 g/ml