Bouchons à visser, Bakélite
joint Butyl/PTFE, 40 mm, noir, Bakélite
N° de catalogue 215-2685
Fournisseur: GRAVIS
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
SPVAP08028_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Filetage:40 mm
- Couleur:noir
- Désignation:joint Butyl/PTFE
- Matière:Bakélite
- Seq:07