Robinets
Robinet pour air comprimé, Sur dosseret
N° de catalogue 132-2713
Fournisseur: EQUIP LABO
Aller à :
Product Details & Documents
Les robinets sont de 3 types:
- Robinets pour eau dure et déminéralisée
- Robinets pour gaz combustibles
- Robinets pour air, gaz comprimé et vide
Flexible droit longueur 80 cm, extérieur tresse inox, intérieur gaine néoprène. Adapté à robinetterie sur table (pour eau froide, eau chaude, air comprimé). Sortie par écrou 15/21 femelle pour raccordement sur attente 15/21 (1/2'') mâle au pas du gaz.
Flexible coudé mêmes caractéristiques que les flexibles droits mais adapté à robinetterie sur dosseret (pour eau froide, eau chaude, air comprimé).
Ordering information: Différentes prises individuelles et en bande sont disponibles sur demande.
Caution: * Tous ces robinets sont disponibles en version sur table.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Robinet pour air comprimé, Sur dosseret