Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue 24574.323
Inflammable
Santé
Toxique
Environnement
Fournisseur:   VWR Chemicals
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
N° de catalogue 24574.323
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  110-54-3
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL

Flacon Verre, 2,5 L

Numéro CAS:  110-54-3
Prix
90,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexanes, Isohexane
  • Numéro CAS:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD02179311
  • Poids moléculaire:86.18 g/mol
  • Index Merck:13,04712
  • Point d'ébullition:68…70 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–22 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Boiling point:
    63 - 69 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.