Eau, GPR RECTAPUR®
Fut Plastique, 25 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Certificats
Rechercher par numéro de lot10L Cubitainer UN (ZPACK13260004) 10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500)
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Acidity or alkalinity:Passes test
- Oxidisable substances:Passes test
- Conductivity (20°C):Max. 1.5 µS/cm
- Evaporation residue:Max. 1 ppm
- Heavy metals (as Pb):Max. 0.1 ppm
- Cl (Chloride):Max. 0.1 ppm
- NH4 (Ammonium):Max. 0.2 ppm
- NO3 (Nitrate):Max. 0.2 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 1 ppm
- Ca (Calcium):Max. 0.1 ppm
- Na (Sodium):Max. 0.1 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:25 L