Eau, GPR RECTAPUR®
Bidon Plastique, 5 L
  83612.360
Eau, GPR RECTAPUR®
  83612.360
 :  7732-18-5
Eau, GPR RECTAPUR®
Eau, GPR RECTAPUR®
Bidon Plastique, 5 L
 :  7732-18-5
24,20 €
1 * 5 L
 :  Hydrogen oxide
  •  :7732-18-5
  •  :H₂O
  •  :MFCD00011332
  •  :18.02 g/mol
  •  :13,10098
  •  :100 °C (1013 hPa)
  •  :0 °C
  •  :1 g/cm³ (4 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-791-2
  • Acidity or alkalinity:
    Passes test
  • Oxidisable substances:
    Passes test
  • Conductivity (20°C):
    Max. 1.5 µS/cm
  • Evaporation residue:
    Max. 1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.1 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.1 ppm
  • NH4 (Ammonium):
    Max. 0.2 ppm
  • NO3 (Nitrate):
    Max. 0.2 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.1 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 0.1 ppm
  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    5 L