Tip boxes, dispolab®
Tip boxes, dispolab®
Box for refill tips in rack, with transparent snap-on lid, jaune
N° de catalogue KART9756-06
Fournisseur:   KARTELL
Tip boxes, dispolab®
N° de catalogue KART9756-06
Fournisseur:  KARTELL
Tip boxes, dispolab®
Tip boxes, dispolab®
Box for refill tips in rack, with transparent snap-on lid, jaune
Prix
81,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Empty boxes for use with refill tips.
  • Semitransparent boxes in PC have a horizontal sliding cover
  • Yellow boxes in PP feature a snap-on cover
Spécifications
  • Couleur:
    jaune
  • Désignation:
    Box for refill tips in rack, with transparent snap-on lid
  • Seq:
    02