Flacons de perfusion
With thread, 300 ml, GL 38
N° de catalogue 215-1980
Fournisseur:   APG Europe
Flacons de perfusion
N° de catalogue 215-1980
Fournisseur:  APG Europe
Flacons de perfusion
Flacons de perfusion
With thread, 300 ml, GL 38
Prix
281,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 42 ST
Product Details & Documents
En verre type 1, transparent.
Gradués, avec sertir ou filetage, sans bouchon à vis.
Spécifications
  • Filetage:
    GL 38
  • Capacité:
    300 ml
  • Désignation:
    With thread
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 215-1989
    Bouchons à vis, 24 mm, aluminium, avec orifice
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 0,30 €