Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
22 ml, 150 mm, 16 mm, 0,70 mm, 13,6 mm
N° de catalogue DELT816150
Fournisseur:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
N° de catalogue DELT816150
Fournisseur:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
22 ml, 150 mm, 16 mm, 0,70 mm, 13,6 mm
Prix
73,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Ø int.:
    13,6 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,70 mm
  • Capacité:
    22 ml
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    03