Apparatus - Antonacopoulos
Apparatus - Antonacopoulos
Spare distilling link with 2 cones, 29/32 NS, - NS
N° de catalogue LENZ05434004
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
N° de catalogue LENZ05434004
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Spare distilling link with 2 cones, 29/32 NS, - NS
Prix
68,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Rodage femelle:
    - NS
  • Désignation:
    Spare distilling link with 2 cones
  • Seq:
    04