Apparatus - Antonacopoulos
Apparatus - Antonacopoulos
Spare flask, 2000 ml capacity, 70/50 NS, - NS
N° de catalogue LENZ05434001
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
N° de catalogue LENZ05434001
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Spare flask, 2000 ml capacity, 70/50 NS, - NS
Prix
311,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    70/50 NS
  • Rodage femelle:
    - NS
  • Désignation:
    Spare flask, 2000 ml capacity
  • Seq:
    02