Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Test tubes, with rim

Test tubes, with rim

200 mm, 24 mm, 1 mm
N° de catalogue NEUB8600-24-200
Test tubes, with rim
N° de catalogue NEUB8600-24-200
Test tubes, with rim

200 mm, 24 mm, 1 mm

Prix
113,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Quartz, clear.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Spécifications
  • Ø ext.:
    24 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1 mm
  • Longueur:
    200 mm
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.