Test tubes, with rim
150 mm, 20 mm, Quartz, 1 mm
N° de catalogue NEUB8600-20-150
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Aller à :
Product Details & Documents
Quartz, clear.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:20 mm
- Épaisseur de paroi:1 mm
- Longueur:150 mm
- Matière:Quartz
- Seq:01